Documenti fondamentali
ENAH93E74F97
Enamine
2,2-dibromo-3-phenylbicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
346.02
Numero MDL:
Iupac Name
2,2-dibromo-3-phenylbicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H10Br2O2/c13-12(14)10(8-4-2-1-3-5-8)6-11(12,7-10)9(15)16/h1-5H,6-7H2,(H,15,16)
InChI
OEJQENGJRKPRFQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6491992
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6491992
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)