Documenti fondamentali
ENAH93E74E4C
Enamine
methyl 1-cyclobutyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.21
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 1-cyclobutyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H12N2O2/c1-13-9(12)7-5-10-11(6-7)8-3-2-4-8/h5-6,8H,2-4H2,1H3
InChI
BUNJQMHHECBBNT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7548987
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7548987
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)