Documenti fondamentali
ENAH93E74DF6
Enamine
(2S)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-3-(1-{[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}piperidin-4-yl)propanoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
494.59
Numero MDL:
Iupac Name
(S)-3-(1-(((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)piperidin-4-yl)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoic acid
Inchi Code
1S/C28H34N2O6/c1-28(2,3)36-26(33)29-24(25(31)32)16-18-12-14-30(15-13-18)27(34)35-17-23-21-10-6-4-8-19(21)20-9-5-7-11-22(20)23/h4-11,18,23-24H,12-17H2,1-3H3,(H,29,33)(H,31,32)/t24-/m0/s1
InChI
CATGHIRNIHAKHV-DEOSSOPVSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7543095
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7543095
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)