Documenti fondamentali
ENAH93E74D9F
Enamine
2-(propan-2-yl)pent-4-enoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.2
Numero MDL:
Punto di fusione
55-56
Iupac Name
2-isopropyl-4-pentenoic acid
Inchi Code
1S/C8H14O2/c1-4-5-7(6(2)3)8(9)10/h4,6-7H,1,5H2,2-3H3,(H,9,10)
InChI
ALEBWLNVINEYCZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4271507
Melting Point
55-56
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4271507