Documenti fondamentali
ENAH93E74BAE
Enamine
4-chloro-2-phenoxybenzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
248.67
Numero MDL:
Iupac Name
4-chloro-2-phenoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C13H9ClO3/c14-9-6-7-11(13(15)16)12(8-9)17-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,(H,15,16)
InChI
NRXQKEGQEBOTAJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13105258
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13105258
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)