Documenti fondamentali
ENAH93E749EA
Enamine
2-bromo-5-(difluoromethoxy)benzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
267.03
Numero MDL:
Iupac Name
2-bromo-5-(difluoromethoxy)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H5BrF2O3/c9-6-2-1-4(14-8(10)11)3-5(6)7(12)13/h1-3,8H,(H,12,13)
InChI
DOFWCBUILGUUQF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5134878
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5134878
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)