Documenti fondamentali
ENAH93E74687
Enamine
5-bromo-3-cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazole
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.07
Numero MDL:
Iupac Name
5-bromo-3-cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C7H9BrN2/c1-10-7(8)4-6(9-10)5-2-3-5/h4-5H,2-3H2,1H3
InChI
DROZTSKAVSCYAX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7319697
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7319697
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)