ENAH93E74624
Enamine
5,6,7,8-tetrahydro-2,6-naphthyridine-1-carboxylic acid dihydrochloride
About This Item
Iupac Name
5,6,7,8-tetrahydro-2,6-naphthyridine-1-carboxylic acid dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H10N2O2.2ClH/c12-9(13)8-7-2-3-10-5-6(7)1-4-11-8;;/h1,4,10H,2-3,5H2,(H,12,13);2*1H
InChI
NFMLVUSJYNWYQJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26667633
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)