Documenti fondamentali
ENAH93E745DC
Enamine
5-azaspiro[3.4]octane-6-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.66
Numero MDL:
Iupac Name
5-azaspiro[3.4]octane-6-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13NO2.ClH/c10-7(11)6-2-5-8(9-6)3-1-4-8;/h6,9H,1-5H2,(H,10,11);1H
InChI
KFAPYURGXAQYIJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26623742
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26623742
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)