Documenti fondamentali
ENAH93E74390
Enamine
3-[4-(chloromethyl)phenyl]-3-fluorooxetane
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.64
Numero MDL:
Iupac Name
3-(4-(chloromethyl)phenyl)-3-fluorooxetane
Inchi Code
1S/C10H10ClFO/c11-5-8-1-3-9(4-2-8)10(12)6-13-7-10/h1-4H,5-7H2
InChI
VTWGNIOSHIDBOM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26677594
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26677594
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)