Documenti fondamentali
ENAH93E7424F
Enamine
1-cyclohexyl-1H-1,2,3-triazole-4-carbaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.22
Numero MDL:
Punto di fusione
79-80
Iupac Name
1-cyclohexyl-1H-1,2,3-triazole-4-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H13N3O/c13-7-8-6-12(11-10-8)9-4-2-1-3-5-9/h6-7,9H,1-5H2
InChI
OORXWBXACGLQRP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3017992
Melting Point
79-80
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3017992
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)