Documenti fondamentali
ENAH93E74226
Enamine
5-ethynyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-5-ol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.18
Numero MDL:
Iupac Name
5-ethynyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-5-ol
Inchi Code
1S/C8H12O3/c1-4-8(9)5-10-7(2,3)11-6-8/h1,9H,5-6H2,2-3H3
InChI
RYTFMCWZYVTDLM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7563293
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7563293
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)