Documenti fondamentali
ENAH93E73EB5
Enamine
3-(difluoromethoxy)azetidine-1-carbonyl chloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.56
Numero MDL:
Iupac Name
3-(difluoromethoxy)azetidine-1-carbonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H6ClF2NO2/c6-4(10)9-1-3(2-9)11-5(7)8/h3,5H,1-2H2
InChI
MRHHTUWFRVLOHD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2614674
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2614674
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)