Documenti fondamentali
ENAH90823770
Enamine
2,3,3-trimethyl-1H,2H,3H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.23
Numero MDL:
Iupac Name
2,3,3-trimethyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Inchi Code
1S/C10H14N2/c1-7-10(2,3)8-5-4-6-11-9(8)12-7/h4-7H,1-3H3,(H,11,12)
InChI
KGYMKSCRQAHAJZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7493472
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7493472
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)