ENAH9082376C
Enamine
3-(2,4-difluorophenyl)azetidine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
3-(2,4-difluorophenyl)azetidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H9F2N.ClH/c10-7-1-2-8(9(11)3-7)6-4-12-5-6;/h1-3,6,12H,4-5H2;1H
InChI
CCCVQANFNFTDFZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7493306
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7493306
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)