Documenti fondamentali
ENAH90823717
Enamine
3-(2-methylpropyl)azetidin-3-ol; trifluoroacetic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
243.23
Numero MDL:
Iupac Name
3-isobutylazetidin-3-ol 2,2,2-trifluoroacetate
Inchi Code
1S/C7H15NO.C2HF3O2/c1-6(2)3-7(9)4-8-5-7;3-2(4,5)1(6)7/h6,8-9H,3-5H2,1-2H3;(H,6,7)
InChI
AMRUUJCUBVCNPT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
O=C(O)C(F)(F)F
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7540322
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7540322
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)