Documenti fondamentali
ENAH90823688
Enamine
2-methyl-1,2,3,4-tetrahydro-1,5-naphthyridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
148.21
Numero MDL:
Iupac Name
2-methyl-1,2,3,4-tetrahydro-1,5-naphthyridine
Inchi Code
1S/C9H12N2/c1-7-4-5-8-9(11-7)3-2-6-10-8/h2-3,6-7,11H,4-5H2,1H3
InChI
LZRBGKHUNKANSE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7544117
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7544117
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)