Documenti fondamentali
ENAH908235EF
Enamine
(1r,3r)-3-[(1H-1,2,3-triazol-1-yl)methyl]cyclobutan-1-amine dihydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.12
Numero MDL:
Iupac Name
(1r,3r)-3-((1H-1,2,3-triazol-1-yl)methyl)cyclobutan-1-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H12N4.2ClH/c8-7-3-6(4-7)5-11-2-1-9-10-11;;/h1-2,6-7H,3-5,8H2;2*1H/t6-,7-;;
InChI
ZGIOTHBFKAPWLM-FNIRFVFUSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7492642
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7492642
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)