Documenti fondamentali
ENAH90823547
Enamine
4-fluoro-3-(pyridin-4-yl)aniline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.2
Numero MDL:
Iupac Name
4-fluoro-3-(pyridin-4-yl)aniline
Inchi Code
1S/C11H9FN2/c12-11-2-1-9(13)7-10(11)8-3-5-14-6-4-8/h1-7H,13H2
InChI
RGFAOBXVEJMYRE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2706540
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2706540
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)