Documenti fondamentali
ENAH9082345C
Enamine
6-methylimidazo[2,1-b][1,3,4]thiadiazole
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
139.18
Numero MDL:
Punto di fusione
61-62
Iupac Name
6-methylimidazo[2,1-b][1,3,4]thiadiazole
Inchi Code
1S/C5H5N3S/c1-4-2-8-5(7-4)9-3-6-8/h2-3H,1H3
InChI
QMGBTAFRWOYLHS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-101635
Melting Point
61-62
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-101635
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)