Documenti fondamentali
ENAH90823346
Enamine
3-[3-(dimethylamino)propyl]-1,3-dimethylurea
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
173.26
Numero MDL:
Iupac Name
1-(3-(dimethylamino)propyl)-1,3-dimethylurea
Inchi Code
1S/C8H19N3O/c1-9-8(12)11(4)7-5-6-10(2)3/h5-7H2,1-4H3,(H,9,12)
InChI
UJXKRSANKLKRLO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7503450
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7503450
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)