Documenti fondamentali
ENAH90823344
Enamine
1-[(3,5-dichlorophenyl)methyl]imidazolidine-2,4-dione
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
259.09
Numero MDL:
Iupac Name
1-(3,5-dichlorobenzyl)-1H-imidazole-2,4-diol
Inchi Code
1S/C10H8Cl2N2O2/c11-7-1-6(2-8(12)3-7)4-14-5-9(15)13-10(14)16/h1-3,5,15H,4H2,(H,13,16)
InChI
PXDNUWXIMGZEIW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7493943
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7493943
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)