Documenti fondamentali
ENAH908232C6
Enamine
cyclopropyl(pyrimidin-2-yl)methanamine dihydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.12
Numero MDL:
Iupac Name
cyclopropyl(pyrimidin-2-yl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H11N3.2ClH/c9-7(6-2-3-6)8-10-4-1-5-11-8;;/h1,4-7H,2-3,9H2;2*1H
InChI
ZEIRNIJXZZBKHB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7501127
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7501127
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)