Documenti fondamentali
ENAH908230E5
Enamine
1-(azetidin-3-yl)-3,3-difluoropyrrolidine dihydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
235.1
Numero MDL:
Iupac Name
1-(azetidin-3-yl)-3,3-difluoropyrrolidine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H12F2N2.2ClH/c8-7(9)1-2-11(5-7)6-3-10-4-6;;/h6,10H,1-5H2;2*1H
InChI
LMNIZKOIRDXIJB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7404231
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7404231
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)