Documenti fondamentali
ENAH908230B6
Enamine
methyl 5-chloro-4-methylthiophene-3-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.65
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 5-chloro-4-methylthiophene-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H7ClO2S/c1-4-5(7(9)10-2)3-11-6(4)8/h3H,1-2H3
InChI
FRGPZMUVVNASOX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3523387
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3523387
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)