Documenti fondamentali
ENAH90823014
Enamine
pentane-2,4-diamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
102.18
Numero MDL:
Iupac Name
2,4-pentanediamine
Inchi Code
1S/C5H14N2/c1-4(6)3-5(2)7/h4-5H,3,6-7H2,1-2H3
InChI
JGQDLMSXMOGEMC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2983448
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2983448
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)