Documenti fondamentali
ENAH90822FBF
Enamine
6-oxo-octahydro-1H-2-benzopyran-4a-carbonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.22
Numero MDL:
Iupac Name
6-oxooctahydro-4aH-isochromene-4a-carbonitrile
Inchi Code
1S/C10H13NO2/c11-7-10-3-4-13-6-8(10)1-2-9(12)5-10/h8H,1-6H2
InChI
LSUSLSZODYGGJN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7494451
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7494451
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)