Documenti fondamentali
ENAH90822F4F
Enamine
1-(cyclopropylmethyl)-6-oxo-1,6-dihydropyridazine-3-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.19
Numero MDL:
Iupac Name
1-(cyclopropylmethyl)-6-oxo-1,6-dihydropyridazine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H10N2O3/c12-8-4-3-7(9(13)14)10-11(8)5-6-1-2-6/h3-4,6H,1-2,5H2,(H,13,14)
InChI
FMFCZNZIBSQBQR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2742047
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2742047
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)