ENAH90822A62
Enamine
2-[(tert-butoxy)carbonyl]-octahydro-1H-isoindole-5-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
2-(tert-butoxycarbonyl)octahydro-1H-isoindole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H23NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-7-10-5-4-9(12(16)17)6-11(10)8-15/h9-11H,4-8H2,1-3H3,(H,16,17)
InChI
CPOZYRAAEGVJCM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7493913
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)