Documenti fondamentali
ENAH90822A0A
Enamine
4-[(tert-butoxy)carbonyl]-6-(trifluoromethyl)morpholine-2-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
299.25
Numero MDL:
Iupac Name
4-(tert-butoxycarbonyl)-6-(trifluoromethyl)morpholine-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H16F3NO5/c1-10(2,3)20-9(18)15-4-6(8(16)17)19-7(5-15)11(12,13)14/h6-7H,4-5H2,1-3H3,(H,16,17)
InChI
JNLBYSPFJKEBGY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7537040
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7537040
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)