Documenti fondamentali
ENAH9082277D
Enamine
6-chloro-1,7-naphthyridine-3-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.6
Numero MDL:
Iupac Name
6-chloro-1,7-naphthyridine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H5ClN2O2/c10-8-2-5-1-6(9(13)14)3-11-7(5)4-12-8/h1-4H,(H,13,14)
InChI
UCVMKIKIJBVPKN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7537179
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7537179
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)