Documenti fondamentali
ENAH9082264A
Enamine
6-(ethylamino)pyridine-3-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.64
Numero MDL:
Iupac Name
6-(ethylamino)nicotinic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H10N2O2.ClH/c1-2-9-7-4-3-6(5-10-7)8(11)12;/h3-5H,2H2,1H3,(H,9,10)(H,11,12);1H
InChI
ZNHNRZQDXPEXDW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-88548
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-88548
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)