Documenti fondamentali
ENAH908224E5
Enamine
2-chloro-N-(4-fluoro-2-iodophenyl)acetamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
313.5
Numero MDL:
Iupac Name
2-chloro-N-(4-fluoro-2-iodophenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C8H6ClFINO/c9-4-8(13)12-7-2-1-5(10)3-6(7)11/h1-3H,4H2,(H,12,13)
InChI
IROSPMSECBCNHJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7541787
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7541787
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)