Documenti fondamentali
ENAH90822484
Enamine
4-{methyl[2-(methylamino)ethyl]sulfamoyl}-1H-pyrrole-2-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
297.76
Numero MDL:
Iupac Name
4-(N-methyl-N-(2-(methylamino)ethyl)sulfamoyl)-1H-pyrrole-2-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H15N3O4S.ClH/c1-10-3-4-12(2)17(15,16)7-5-8(9(13)14)11-6-7;/h5-6,10-11H,3-4H2,1-2H3,(H,13,14);1H
InChI
MJDOYOGITICIOS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7539407
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7539407
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)