Documenti fondamentali
ENAH65AF4E50
Enamine
6-(chloromethyl)pteridine-2,4-diamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.63
Numero MDL:
Iupac Name
6-(chloromethyl)-2,4-pteridinediamine
Inchi Code
1S/C7H7ClN6/c8-1-3-2-11-6-4(12-3)5(9)13-7(10)14-6/h2H,1H2,(H4,9,10,11,13,14)
InChI
IHJBYRAXZVHUGF-UHFFFAOYSA-N
Purity
93
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7455910
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)