Documenti fondamentali
ENAH65AF0B5F
Enamine
(2S)-2-amino-5,5,5-trifluoro-4-(trifluoromethyl)pentanoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
239.12
Numero MDL:
Iupac Name
(S)-2-amino-5,5,5-trifluoro-4-(trifluoromethyl)pentanoic acid
Inchi Code
1S/C6H7F6NO2/c7-5(8,9)3(6(10,11)12)1-2(13)4(14)15/h2-3H,1,13H2,(H,14,15)/t2-/m0/s1
InChI
MNZLMQYCEWHPPS-REOHCLBHSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1703868
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)