Documenti fondamentali
ENAH65927A90
Enamine
[3-(1H-imidazol-1-yl)phenyl]methanamine dihydrochloride
Scegli un formato
100 MG
297,20 €
250 MG
405,10 €
500 MG
611,80 €
1 G
771,70 €
2.5 G
1.593,30 €
5 G
3.123,40 €
10 G
6.070,50 €
SKU del venditore: EN300-7444709-100MG
297,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
297,20 €
250 MG
405,10 €
500 MG
611,80 €
1 G
771,70 €
2.5 G
1.593,30 €
5 G
3.123,40 €
10 G
6.070,50 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.14
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-7444709-100MG
297,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(3-(1H-imidazol-1-yl)phenyl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H11N3.2ClH/c11-7-9-2-1-3-10(6-9)13-5-4-12-8-13;;/h1-6,8H,7,11H2;2*1H
InChI
SNJYTWRQFFIHCN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7444709
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7444709
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)