Documenti fondamentali
ENAH6592797F
Enamine
1-methyl-2-sulfanylidene-1,3-diazinane-4,6-dione
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.18
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Punto di fusione
197-202
Iupac Name
1-methyl-2-thioxodihydro-4,6(1H,5H)-pyrimidinedione
Inchi Code
1S/C5H6N2O2S/c1-7-4(9)2-3(8)6-5(7)10/h2H2,1H3,(H,6,8,10)
InChI
DLMPJSWFKZILOI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7239991
Melting Point
197-202
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7239991
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)