Documenti fondamentali
ENAH659276B0
Enamine
2,2-difluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.63
Numero MDL:
Iupac Name
2,2-difluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H9F2N.ClH/c10-9(11)5-6-3-1-2-4-7(6)8(9)12;/h1-4,8H,5,12H2;1H
InChI
IZGPRVKGSVGXFG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7456538
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7456538
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)