Documenti fondamentali
ENAH6591F494
Enamine
potassium 2-(pyridazin-3-yl)acetate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.22
Numero MDL:
Iupac Name
potassium 2-(pyridazin-3-yl)acetate
Inchi Code
1S/C6H6N2O2.K/c9-6(10)4-5-2-1-3-7-8-5;/h1-3H,4H2,(H,9,10);/q;+1/p-1
InChI
ALHYZDCQLDWQGD-UHFFFAOYSA-M
Temperatura di conservazione
-70
Salt Data
[K+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7456948
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7456948
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)