Documenti fondamentali
ENAH6591F3F0
Enamine
tert-butyl 1-(aminomethyl)-5-fluoro-3-azabicyclo[3.1.1]heptane-3-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
244.31
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl 1-(aminomethyl)-5-fluoro-3-azabicyclo[3.1.1]heptane-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H21FN2O2/c1-10(2,3)17-9(16)15-7-11(6-14)4-12(13,5-11)8-15/h4-8,14H2,1-3H3
InChI
CCJVXPVPJIHSJP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7466089
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7466089
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)