Documenti fondamentali
ENAH65919C38
Enamine
(1-benzyl-4-methylpiperazin-2-yl)methanol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.31
Numero MDL:
Iupac Name
(1-benzyl-4-methylpiperazin-2-yl)methanol
Inchi Code
1S/C13H20N2O/c1-14-7-8-15(13(10-14)11-16)9-12-5-3-2-4-6-12/h2-6,13,16H,7-11H2,1H3
InChI
JFTRITAAICMOTB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5118091
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5118091
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)