Documenti fondamentali
ENAH65919A84
Enamine
(1-chloro-2,2-dimethylpropyl)benzene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.69
Numero MDL:
Iupac Name
(1-chloro-2,2-dimethylpropyl)benzene
Inchi Code
1S/C11H15Cl/c1-11(2,3)10(12)9-7-5-4-6-8-9/h4-8,10H,1-3H3
InChI
CWQDDKWOLSHALN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1258016
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1258016
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)