Documenti fondamentali
ENAH581687D4
Enamine
2-fluoro-3-methoxy-2-methyl-3-oxopropanoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.11
Numero MDL:
Iupac Name
2-fluoro-3-methoxy-2-methyl-3-oxopropanoic acid
Inchi Code
1S/C5H7FO4/c1-5(6,3(7)8)4(9)10-2/h1-2H3,(H,7,8)
InChI
BQXMKAYOKMMUPC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7464289
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7464289
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)