Documenti fondamentali
ENAH58168776
Enamine
2-methylpent-4-en-2-amine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
135.64
Numero MDL:
Punto di fusione
185-188
Iupac Name
1,1-dimethyl-3-butenylamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13N.ClH/c1-4-5-6(2,3)7;/h4H,1,5,7H2,2-3H3;1H
InChI
FBXWNHRFZAVAQQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7463493
Melting Point
185-188
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7463493
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)