Documenti fondamentali
ENAH581686F3
Enamine
2-pentyl-1,4-dihydroquinolin-4-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.3
Numero MDL:
Punto di fusione
138-141
Iupac Name
2-pentyl-4-quinolinol
Inchi Code
1S/C14H17NO/c1-2-3-4-7-11-10-14(16)12-8-5-6-9-13(12)15-11/h5-6,8-10H,2-4,7H2,1H3,(H,15,16)
InChI
IASGNHXZHCRCBY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7461793
Melting Point
138-141
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7461793
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)