Documenti fondamentali
ENAH581686EA
Enamine
1-tert-butyl-4-hydroxypyrrolidin-2-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.21
Numero MDL:
Iupac Name
1-tert-butyl-4-hydroxy-2-pyrrolidinone
Inchi Code
1S/C8H15NO2/c1-8(2,3)9-5-6(10)4-7(9)11/h6,10H,4-5H2,1-3H3
InChI
XUBVIZZCFCOZTP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5071124
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5071124
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)