ENAH581685A3
Enamine
(1s,3s)-3-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)cyclobutan-1-ol hydrochloride
About This Item
Iupac Name
(1s,3s)-3-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)cyclobutan-1-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H9N3O.ClH/c10-6-1-5(2-6)9-3-7-8-4-9;/h3-6,10H,1-2H2;1H/t5-,6+;
InChI
DJORAJXRTWJGCJ-KNCHESJLSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7463160
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7463160
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)