ENAH5802F503
Enamine
methyl 2-amino-5-{[(tert-butoxy)carbonyl](methyl)amino}benzoate
About This Item
Iupac Name
methyl 2-amino-5-((tert-butoxycarbonyl)(methyl)amino)benzoate
Inchi Code
1S/C14H20N2O4/c1-14(2,3)20-13(18)16(4)9-6-7-11(15)10(8-9)12(17)19-5/h6-8H,15H2,1-5H3
InChI
CRHXJMNDEYVLHH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7443993
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)