Documenti fondamentali
ENAH5802F4AD
Enamine
4-(1,1,1-trifluoro-2-methylpropan-2-yl)benzene-1-sulfonyl chloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
286.7
Numero MDL:
Iupac Name
4-(1,1,1-trifluoro-2-methylpropan-2-yl)benzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C10H10ClF3O2S/c1-9(2,10(12,13)14)7-3-5-8(6-4-7)17(11,15)16/h3-6H,1-2H3
InChI
BCODNMOBQBESCY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-292496
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-292496
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)